Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bifenile ≥99% | Avantor

Bifenile ≥99%

Glass bottle for solids, 250 g
Codice catalogo A10265.30
Irritante
Ambiente
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Bifenile ≥99%
Codice catalogo A10265.30
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  92-52-4
Bifenile ≥99%
Bifenile ≥99%

Glass bottle for solids, 250 g

Numero CAS:  92-52-4
Price
46.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 92-52-4 Molecular Formula: C12H10 Formula Weight: 154.21 Flash Point: 113°(235°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 254-255° Solubility: Soluble in alcohol and ether Beilstein Reference: 1634058 Merck Reference: 14,3314 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003054

Sinonimi:  Diphenyl, Phenylbenzene, PCB No. 0, 0-PCB
  • Numero CAS:92-52-4
  • Formula:C₁₂H₁₀
  • Numero MDL:MFCD00003054
  • Molecular Weight:154.21 g/mol
  • IndexMerck:14,3314
  • Punto di ebollizione:254…255 °C
  • Punto di fusione:69…72 °C
  • Densità:0,990
  • Punto di infiammabilità:113 °C (235 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-163-5
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    250 g

Specifiche

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..