Bifenile ≥99%
Glass bottle for solids, 1.000 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 92-52-4 Molecular Formula: C12H10 Formula Weight: 154.21 Flash Point: 113°(235°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 254-255° Solubility: Soluble in alcohol and ether Beilstein Reference: 1634058 Merck Reference: 14,3314 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003054
Synonymes: Diphenyl, Phenylbenzene, PCB No. 0, 0-PCB
- Numéro CAS:92-52-4
- Formule:C₁₂H₁₀
- Numéro MDL:MFCD00003054
- Poids moléculaire:154.21 g/mol
- Index Merck:14,3314
- Point d'ébullition:254…255 °C
- Point de fusion:69…72 °C
- Densité:0,990
- Point d'éclair:113 °C (235 °F)
- Température de stockage:Ambiente
- EINECS:202-163-5
- UN:3077
- ADR:9,III
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotOrganic Building Blocks and Intermediates
Notes d'application
Spécifications
Spécifications
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1.000 g
Spécifications