Agarosio
Glass bottle for solids, 500 g
Catalog # GRBU1036.0500
Marketsource
Supplier: GERBU BIOCHEMICALS
Jump to:
Product Details & Documents
- CAS Number:9012-36-6
- MDL Number:MFCD00081294
- Melting Pt:60…90 °C
- Storage Temperature:Ambiente
- EINECS:232-731-8
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 g
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..