Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥98%

2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥98%

Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo A10237.22
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥98%
Codice catalogo A10237.22
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  131-55-5
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥98%
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥98%

Glass bottle for solids, 100 g

Numero CAS:  131-55-5
Price
SFr. 236.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 131-55-5 Molecular Formula: C13H10O5 Formula Weight: 246.22 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 1914746

Sinonimi:  Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
  • Numero CAS:131-55-5
  • Formula:C₁₃H₁₀O₅
  • Numero MDL:MFCD00002278
  • Molecular Weight:246.22 g/mol
  • Punto di ebollizione:100…102 °C (40 mmHg)
  • Punto di fusione:198…203 °C
  • Densità:1,216
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:205-028-9
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g

Specifiche