D-Alanine ≥99%
Bottiglia di vetro, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
D-Alanine ≥99%
Codice catalogo A10231.22
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 338-69-2
Vai a
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 338-69-2 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 1720249 Merck Reference: 14,204 Optical Rotation: -14° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00008077
Sinonimi: (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
- Numero CAS:338-69-2
- Formula:C₃H₇NO₂
- Numero MDL:MFCD00008077
- Molecular Weight:89.09 g/mol
- IndexMerck:14,204
- Punto di ebollizione:189 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:∼ 295 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-418-1
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoALFAA10231.14_TDS_EN
Product specification
Organic Building Blocks and Intermediates
Application Notes
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g