Orders LinkContactUsLinkComponent
D-Alanine ≥99%
Bottiglia di vetro, 5 g
Codice catalogo A10231.06
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
D-Alanine ≥99%
Codice catalogo A10231.06
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  338-69-2
D-Alanine ≥99%
D-Alanine ≥99%
Bottiglia di vetro, 5 g
Numero CAS:  338-69-2
Price
SFr. 82.10
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 338-69-2 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 1720249 Merck Reference: 14,204 Optical Rotation: -14° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00008077
Sinonimi:  (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
  • Numero CAS:338-69-2
  • Formula:C₃H₇NO₂
  • Numero MDL:MFCD00008077
  • Molecular Weight:89.09 g/mol
  • IndexMerck:14,204
  • Punto di ebollizione:189 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:∼ 295 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:206-418-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    5 g
Specifiche