Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Triptofano ≥99%

L(-)-Triptofano ≥99%

Bottiglia di vetro, 25 g
Codice catalogo A10230.14
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
L(-)-Triptofano ≥99%
Codice catalogo A10230.14
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  73-22-3
L(-)-Triptofano ≥99%
L(-)-Triptofano ≥99%

Bottiglia di vetro, 25 g

Numero CAS:  73-22-3
Price
SFr. 91.70
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 73-22-3 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 280° 285° Beilstein Reference: 86197 Merck Reference: 14,9797 Optical Rotation: -31° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064340

Sinonimi:  L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
  • Numero CAS:73-22-3
  • Formula:C₁₁H₁₂N₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00064340
  • Molecular Weight:204.23 g/mol
  • IndexMerck:14,9797
  • Punto di fusione:280…285 °C
  • Densità:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-795-6
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    25 g

Specifiche