Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%

2,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%

Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo A10229.36
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%
Codice catalogo A10229.36
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  582-17-2
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥97%

Glass bottle for solids, 500 g

Numero CAS:  582-17-2
Price
623.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 97% CAS No.: 582-17-2 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 183-188° Beilstein Reference: 2042383

Sinonimi:  2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
  • Numero CAS:582-17-2
  • Formula:C₁₀H₈O₂
  • Numero MDL:MFCD00004085
  • Molecular Weight:160.17 g/mol
  • Punto di ebollizione:375 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:183…188 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:209-478-7
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    500 g

Specifiche