Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazolo ≥99%
Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo A10221.22
Salute
Corrosivo
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Imidazolo ≥99%
Codice catalogo A10221.22
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  288-32-4
Imidazolo ≥99%
Imidazolo ≥99%
Bottiglia di vetro, 100 g
Numero CAS:  288-32-4
Price
53.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 288-32-4 Molecular Formula: C3H4N2 Formula Weight: 68.08 Flash Point: 145°(293°F) Physical Form: Cryst flakes Density: 1.03 Appearance: White to cream Melting Point: 88-92° Boiling Point: 256° Beilstein Reference: 103853 Merck Reference: 14,4912 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00005183
Excellent for buffer use in pH range 6.2 - 7.8. Also an histamine antagonist.
Sinonimi:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • Numero CAS:288-32-4
  • Formula:C₃H₄N₂
  • Numero MDL:MFCD00005183
  • Molecular Weight:68.08 g/mol
  • IndexMerck:14,4912
  • Punto di ebollizione:256 °C
  • Punto di fusione:88…92 °C
  • Densità:1,03
  • Punto di infiammabilità:145 °C (293 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:206-019-2
  • UN:3263
  • ADR:8,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    100 g
Specifiche