Orders LinkContactUsLinkComponent
Pirocatechina ≥99%
Bottiglia di vetro, 250 g
Codice catalogo A10164.30
Tossico
Corrosivo
Salute
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Pirocatechina ≥99%
Codice catalogo A10164.30
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  120-80-9
Pirocatechina ≥99%
Pirocatechina ≥99%
Bottiglia di vetro, 250 g
Numero CAS:  120-80-9
Price
SFr. 66.40
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 120-80-9 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 127°(260°F) Physical Form: Powder or flakes Density: 1.370 Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: White to brown Odour: Aromatic Melting Point: 104-107° Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 471401 Merck Reference: 14,7999 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002188
Sinonimi:  o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
  • Numero CAS:120-80-9
  • Formula:C₆H₆O₂
  • Numero MDL:MFCD00002188
  • Molecular Weight:110.11 g/mol
  • IndexMerck:14,7999
  • Punto di ebollizione:245…246 °C
  • Punto di fusione:104…107 °C
  • Densità:1,370
  • Punto di infiammabilità:127 °C (260 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:204-427-5
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    250 g
Specifiche