Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
3',5'-Dihydroxyacetophenone 96%

3',5'-Dihydroxyacetophenone 96%

Glass bottle for solids, 50 g
Codice catalogo B25567.18
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
3',5'-Dihydroxyacetophenone 96%
Codice catalogo B25567.18
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  51863-60-6
3',5'-Dihydroxyacetophenone 96%
3',5'-Dihydroxyacetophenone 96%

Glass bottle for solids, 50 g

Numero CAS:  51863-60-6
Price
SFr. 769.00
Log in per disponibilità
1 * 50 g
Product Details & Documents

Purity: 96% CAS No.: 51863-60-6 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 142-149° Beilstein Reference: 1936502

Sinonimi:  1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
  • Numero CAS:51863-60-6
  • Formula:C₈H₈O₃
  • Numero MDL:MFCD00002290
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • Punto di ebollizione:296 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:142…149 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:257-480-1
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    50 g

Specifiche