Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved, 250 mL
Codice catalogo 44627.AK
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Buffer HF-Improved
Codice catalogo 44627.AK
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved, 250 mL
Numero CAS:  
Price
68.40 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Buffer used for pretreatment of planar silicon devices when plating with nickel plating solution products 44069 and 44070.
Density: 1.12
Appearance: Colorless
Odor: Acrid
Boiling Point: 103…105°
UN No.: 2817
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    250 mL
  • Descrizione:
    Buffer HF-Improved
  • Cat. No.:
    44627.AK
  • Odore/Profumo:
    Acrid
  • N. MDL:
    MFCD00132734
  • Aspetto:
    Colourless
  • N. ONU:
    2817
  • Densità:
    1.12 g/mL
Specifiche