Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Esadecano ≥99.5%
n-Esadecano ≥99.5%
Bottiglia di vetro, 5 g
Codice catalogo 44511.06
Salute
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
n-Esadecano ≥99.5%
Codice catalogo 44511.06
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  544-76-3
n-Esadecano ≥99.5%
n-Esadecano ≥99.5%
Bottiglia di vetro, 5 g
Numero CAS:  544-76-3
Price
163.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 99.5+% CAS No.: 544-76-3 Molecular Formula: CH3(CH2)14CH3 Formula Weight: 226.45 Flash Point: 135°(275°F) Physical Form: Liquid Density: 0.773 Refractive Index: 1.4345 Appearance: Colourless Melting Point: 18° Boiling Point: 287° Beilstein Reference: 1736592 MDL No.: MFCD00008998
Sinonimi:  Hexadecane, Cetane
  • Numero CAS:544-76-3
  • Formula:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
  • Numero MDL:MFCD00008998
  • Molecular Weight:226.45 g/mol
  • Punto di ebollizione:287 °C
  • Punto di fusione:18 °C
  • Densità:0,773
  • Punto di infiammabilità:135 °C (275 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:208-878-9
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    5 g