Multi-element plasma standard solution, non metals, Specpure®
Multi-element plasma standard solution, non metals, Specpure®, As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100µg/ml, 5% HCl/tr HF, 100 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Multi-element plasma standard solution, non metals, Specpure®
Codice catalogo 44267.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
As, B, P, S, Se, Si, Te at concentration 100 µg/ml in 5% HCL with a trace of HF.
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00144997
Specifiche
Specifiche
- Matrice:5% HCl/tr HF
- Conf:100 mL
- Descrizione:Multi-element plasma standard solution, non metals, Specpure®, As, B, P, S, Se, Si, Te @ 100µg/ml
- Cat. No.:44267.AE
- N. MDL:MFCD00144997