Glicina
Bottiglia di vetro, 250 g
Codice catalogo GRBU1023.0250
Marketsource
Nome del fornitore: GERBU BIOCHEMICALS
Glicina
Codice catalogo GRBU1023.0250
Nome del fornitore: GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
Numero CAS: 56-40-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
- Numero CAS:56-40-6
- Formula:NH₂CH₂COOH
- Numero MDL:MFCD00008131
- Molecular Weight:75.07 g/mol
- IndexMerck:13,04504
- Punto di ebollizione:181 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:83 °C
- Densità:1,64 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-272-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:250 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



