Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Vetrini con concavità

Vetrini con concavità

Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati), nero, 10, 6 mm
Codice catalogo MARI1216690
Nome del fornitore:   MARIENFELD
Vetrini con concavità
Codice catalogo MARI1216690
Nome del fornitore:  MARIENFELD
Vetrini con concavità
Vetrini con concavità

Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati), nero, 10, 6 mm

Price
SFr. 143.00
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.

  • Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
  • High resistance against solvents

Documents

Specifiche
  • N. di pozzetti:
    10
  • Colore:
    nero
  • Descrizione:
    Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati)
  • Seq:
    21
  • Ø foro:
    6 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.