Igrometro analogico
20 - 100 % RH, —, 100 mm
Codice catalogo AMARZ641750
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
This precision wall hygrometer is suitable for indoor applications. Brass and stainless steel case. Mercury filling.
- Reliable model
- Accuracy ±5,0%
Specifiche
- Ø:100 mm
- Range di misura:20 - 100 % RH
- Seq:02
- Divisione:—