Universal container
30 ml, 92,5 mm, 30,8 mm, individually wrapped
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
- With leakproof screw closure
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Versione:individually wrapped
- Capacità:30 ml
- Altezza:92,5 mm
- Seq:02
- Ø collo:30,8 mm