Orders LinkContactUsLinkComponent
Density thermo-hydrometers
Density thermo-hydrometers
1,500 - 1,600 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 310 mm
Codice catalogo ALLA3011TP150/20QP
Nome del fornitore:   Alla France
Density thermo-hydrometers
Codice catalogo ALLA3011TP150/20QP
Nome del fornitore:  Alla France
Density thermo-hydrometers
Density thermo-hydrometers
1,500 - 1,600 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 310 mm
Price
98.80 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose thermo-hydrometers with red liquid filling and reading below meniscus.
Specifiche
  • Range di temperatura:
    0…40 °C
  • Lunghezza:
    310 mm
  • Seq:
    06
  • Divisione:
    0,001 g/ml
  • Range di misura:
    1,500 - 1,600 g/ml