Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample vials, 6 ml
6,00 ml, 22×38 mm, trasparente, No
Codice catalogo METR6.2419.007
Nome del fornitore:   METROHM
Sample vials, 6 ml
Codice catalogo METR6.2419.007
Nome del fornitore:  METROHM
Sample vials, 6 ml
6,00 ml, 22×38 mm, trasparente, No
Price
SFr. 225.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Specifiche
  • Tappo incluso:
    No
  • Ø×A:
    22×38 mm
  • Capacità:
    6,00 ml
  • Colore:
    trasparente
  • Seq:
    02