Hydrometers
3,000 - 3,500 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
Codice catalogo ALLA3050FG300/20QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Seq:09
- Divisione:0,005 g/ml
- Range di misura:3,000 - 3,500 g/ml