Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
2,000 - 2,500 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
Codice catalogo ALLA3050FG200/20QP
Nome del fornitore:   Alla France
Hydrometers
Codice catalogo ALLA3050FG200/20QP
Nome del fornitore:  Alla France
Hydrometers
Hydrometers
2,000 - 2,500 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
Price
432.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
Specifiche
  • Lunghezza:
    300 mm
  • Seq:
    07
  • Divisione:
    0,005 g/ml
  • Range di misura:
    2,000 - 2,500 g/ml