Vetrini con concavità
Bordi smerigliati, 2
Codice catalogo 630-1612
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass of hydrolytic class 3 cavity slides.
Cavità accuratamente smerigliate e lucidate per applicazioni di diagnostica in vitro (IVD).
Profondità pozzetto: 0,6 - 0,8 mm
Certifications: IVD 98/79/EC
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- N. di pozzetti:2
- Descrizione:Bordi smerigliati
- Seq:03