Density Hydrometers
1,420 - 1,480 g/ml, 0,001, 160 mm
Codice catalogo 614-0580
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:160 mm
- Seq:05
- Divisione:0,001
- Range di misura:1,420 - 1,480 g/ml