Shell vials, WHEATON®
Shell vials, 1,00 ml, 8×40 mm, Vetro, trasparente, Yes, Snap plug, 8 mm
Codice catalogo WHEAW225244
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
These shell vials are made of borosilicate glass or PP.
PE snap plug caps feature a starburst top for easier needle penetration and are available in five colours.
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Dimensione tappo:8 mm
- Ø×A:8×40 mm
- Capacità:1,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Shell vials
- Materiale:Vetro
- Tipologia tappo:Snap plug