Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
1000 ml, 269 mm, 92 mm, GL 32
Codice catalogo VITL95187
Nome del fornitore:   VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Codice catalogo VITL95187
Nome del fornitore:  VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
1000 ml, 269 mm, 92 mm, GL 32
Price
SFr. 137.00
Log in per disponibilità
1 * 12 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • With dropper insert and HDPE screw cap
  • Used for food safe products
Transparent narrow mouth bottles with extra-long, fine dropping tip for accurate dispensing.
Specifiche
  • Ø est:
    92 mm
  • Filettatura:
    GL 32
  • Capacità:
    1000 ml
  • Altezza:
    269 mm
  • Seq:
    05