Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE
100 ml, 155 mm, 43 mm, GL 18
Codice catalogo VITL94687
Nome del fornitore:   VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Codice catalogo VITL94687
Nome del fornitore:  VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
100 ml, 155 mm, 43 mm, GL 18
Price
SFr. 139.00
Log in per disponibilità
1 * 24 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • With dropper insert and HDPE screw cap
  • Used for food safe products
Transparent narrow mouth bottles with extra-long, fine dropping tip for accurate dispensing.
Specifiche
  • Ø est:
    43 mm
  • Filettatura:
    GL 18
  • Capacità:
    100 ml
  • Altezza:
    155 mm
  • Seq:
    02