Dropping bottles, LDPE
50 ml, 129 mm, 37 mm, GL 18
Codice catalogo VITL94587
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
- With dropper insert and HDPE screw cap
- Used for food safe products
Transparent narrow mouth bottles with extra-long, fine dropping tip for accurate dispensing.
Specifiche
- Ø est:37 mm
- Filettatura:GL 18
- Capacità:50 ml
- Altezza:129 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..