Screw caps
GL 18
Codice catalogo VITL83310
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
Made of PP, translucent.
Caps are autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.
Specifiche
- Filettatura:GL 18