Measuring beakers with handle
250 ml, 120 mm, 70 mm, 5 ml
Codice catalogo VITL44091
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
SAN, crystal clear.
- Temperature resistance up to 70 °C
- With a raised scale
- Stable, easy-grip handle
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With embossed scale.
Specifiche
- Ø est:70 mm
- Intervallo di laurea:5 ml
- Capacità:250 ml
- Altezza:120 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..