Sessole
750 ml, 350 mm
Catalog # 231-0754
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
In HDPE. Con estremità piatte e manico rinforzato.
- Buona resistenza chimica
- Termoresistenti fino a 105 °C
- Il volume della sessola è stampigliato ben visibile sul manico
Specifications
- Capacità:750 ml
- Lunghezza:350 mm