Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessole
350 ml, 310 mm
  231-0753
 :   VITLAB
Sessole
  231-0753
 :  VITLAB
Sessole
Sessole
350 ml, 310 mm
SFr. 40.90
1 * 6 ST
In HDPE. Con estremità piatte e manico rinforzato.
  • Buona resistenza chimica
  • Termoresistenti fino a 105 °C
  • Il volume della sessola è stampigliato ben visibile sul manico
  • Capacità:
    350 ml
  • Lunghezza:
    310 mm