Sessole
150 ml, 250 mm
231-1087
: VITLAB
In HDPE. Con estremità piatte e manico rinforzato.
- Buona resistenza chimica
- Termoresistenti fino a 105 °C
- Il volume della sessola è stampigliato ben visibile sul manico
- Capacità:150 ml
- Lunghezza:250 mm
- Cat. No.:231-1087