Sessole
110 ml, 215 mm
231-0752
: VITLAB
In HDPE. Con estremità piatte e manico rinforzato.
- Buona resistenza chimica
- Termoresistenti fino a 105 °C
- Il volume della sessola è stampigliato ben visibile sul manico
- Capacità:110 ml
- Lunghezza:215 mm