Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessole
Sessole
65 ml, 185 mm
  231-1086
 :   VITLAB
Sessole
  231-1086
 :  VITLAB
Sessole
Sessole
65 ml, 185 mm
SFr. 34.00
1 * 12 ST
In HDPE. Con estremità piatte e manico rinforzato.
  • Buona resistenza chimica
  • Termoresistenti fino a 105 °C
  • Il volume della sessola è stampigliato ben visibile sul manico
  • Capacità:
    65 ml
  • Lunghezza:
    185 mm