Sessole
25 ml, 135 mm
Codice catalogo 231-0751
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
In HDPE. Con estremità piatte e manico rinforzato.
- Buona resistenza chimica
- Termoresistenti fino a 105 °C
- Il volume della sessola è stampigliato ben visibile sul manico
Specifiche
- Capacità:25 ml
- Lunghezza:135 mm