Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessole
1000 ml, 385 mm
  231-2005
 :   VITLAB
Sessole
  231-2005
 :  VITLAB
Sessole
Sessole
1000 ml, 385 mm
SFr. 67.60
1 * 6 ST
In PP, bianco. Con estremità piatte smussate e manico rinforzato.
  • Ottima resistenza chimica, infrangibili
  • Termoresistenti fino a 130 °C, autoclavabili
  • Il volume della sessola è stampigliato ben visibile sul manico
  • Capacità:
    1000 ml
  • Lunghezza:
    385 mm