Sessole
100 ml, 200 mm
Codice catalogo 231-2003
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
In PP, bianco. Con estremità piatte smussate e manico rinforzato.
- Ottima resistenza chimica, infrangibili
- Termoresistenti fino a 130 °C, autoclavabili
- Il volume della sessola è stampigliato ben visibile sul manico
Documents
BSE TSE VITL39794.pdf BSE TSE VITL39894.pdf
Certificati BSE/TSE
Specifiche
- Capacità:100 ml
- Lunghezza:200 mm