Spoon spatulas, micro
100 mm, 5×7 mm
Codice catalogo HAMMHSN060-10
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Product Details & Documents
Double-ended spatulas with one spoon end and one spatula end. Made of stainless steel.
Specifiche
- Lunghezza:100 mm
- Seq:01
- Dimensioni cucchiaio:5×7 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.