Silicone foam stoppers, conical
giallo, 0, 40,0 mm, 33,0 mm, 40,0 mm
Codice catalogo 217-9716
Nome del fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Silicone foam stoppers, conical
Codice catalogo 217-9716
Nome del fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Vai a
Product Details & Documents
These coloured conical stoppers are made from silicone foam.
- Feather-light
- Neutral odour
- Physiologically inert
- Temperature-resistant from –60 to +200 °C
Specifiche
- Ø inferiore:33,0 mm
- Ø superiore:40,0 mm
- N. di fori:0
- Colore:giallo
- Altezza:40,0 mm
- Seq:08
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.