Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
M100, 1,700 - 1,800 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Codice catalogo GERI0354
Nome del fornitore:   GERING
Density hydrometers, M100
Codice catalogo GERI0354
Nome del fornitore:  GERING
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
M100, 1,700 - 1,800 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Price
67.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
Certifications: DIN 12791
Packaging: In velvet lined case.
Specifiche
  • Lunghezza:
    245 mm
  • Seq:
    11
  • Divisione:
    0,002 g/ml
  • Modello:
    M100
  • Range di misura:
    1,700 - 1,800 g/ml