Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes,with screw thread
Test tubes,with screw thread
14 ml, 125 mm, 16 mm, 15-415, 1,05 mm, 14 mm
Codice catalogo DELT716125
Nome del fornitore:   DELTALAB
Test tubes,with screw thread
Codice catalogo DELT716125
Nome del fornitore:  DELTALAB
Test tubes,with screw thread
14 ml, 125 mm, 16 mm, 15-415, 1,05 mm, 14 mm
Price
SFr. 431.00
Log in per disponibilità
1 * 250 ST
Product Details & Documents
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
  • Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
  • Resistant to 4000 min⁻¹
 : Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    16 mm
  • Ø int.:
    14 mm
  • Filettatura:
    15-415
  • Spessore parete:
    1,05 mm
  • Capacità:
    14 ml
  • Lunghezza:
    125 mm
  • Seq:
    03
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • DELT617000
    Alluminio
    15-415
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST - SFr. 325.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • DELT617300
    PP
    18-415
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST - SFr. 269.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • DELT617200
    PP
    15-415
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST - SFr. 337.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • DELT617100
    PP
    13-415
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST - SFr. 343.00