Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes,with screw thread
Test tubes,with screw thread
11 ml, 100 mm, 16 mm, 15-415, 1,05 mm, 14 mm
Codice catalogo DELT716100
Nome del fornitore:   DELTALAB
Test tubes,with screw thread
Codice catalogo DELT716100
Nome del fornitore:  DELTALAB
Test tubes,with screw thread
11 ml, 100 mm, 16 mm, 15-415, 1,05 mm, 14 mm
Price
SFr. 1’270.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
  • Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
  • Resistant to 4000 min⁻¹
Informazioni per l'ordine: Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    16 mm
  • Ø int.:
    14 mm
  • Filettatura:
    15-415
  • Spessore parete:
    1,05 mm
  • Capacità:
    11 ml
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Seq:
    02
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • DELT617000
    Alluminio
    15-415
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST - 325.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • DELT617300
    PP
    18-415
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST - 269.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • DELT617200
    PP
    15-415
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST - 337.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • DELT617100
    PP
    13-415
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST - 343.00 SFr.
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..