Objectives
Neofluar planacromatico EC, N.A. di 0,75, WD di 0,71 mm, 40×
Codice catalogo ZEIS4403509903000
Nome del fornitore: ZEISS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ingrandimento:40×
- Descrizione:Neofluar planacromatico EC, N.A. di 0,75, WD di 0,71 mm
- Seq:26