Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, VF-1701ms
Capillary columns, VF-1701ms
on 7" cage, Capillare, VF-1701ms, 0,25 µm, 0,32 mm, 60 m
Codice catalogo 568-0767
Nome del fornitore:   VARIAN
Capillary columns, VF-1701ms
Codice catalogo 568-0767
Nome del fornitore:  VARIAN
Capillary columns, VF-1701ms
Capillary columns, VF-1701ms
on 7" cage, Capillare, VF-1701ms, 0,25 µm, 0,32 mm, 60 m
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
GC column for pesticides, PCBs and semi-volatile organic compounds.
  • Highly inert for difficult analytes such as p,p'-DDT to improve productivity
  • Column deactivation for more accurate trace analysis
  • Eliminate ghost peaks and unstable baselines for more reliable data
Ultra-low bleed 14% cyanopropyl/phenyl, 86% PDMS.
Temperature limits: −20 to +280/300 °C.
Similar phases: SPB-1701, Rtx-1701, BP-10, OV-1701, 007-1701, ZB-1701.
Specifiche
  • Formato della colonna:
    Capillare
  • Spessore dello strato:
    0,25 µm
  • Ø int.:
    0,32 mm
  • Descrizione:
    on 7" cage
  • Lunghezza:
    60 m
  • Seq:
    13
  • Fase:
    VF-1701ms