Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, VF-1301ms
Capillary columns, VF-1301ms
Capillare, VF-1301ms, 1,50 µm, 0,53 mm, 30 m
Codice catalogo VARICP9064
Nome del fornitore:   VARIAN
Capillary columns, VF-1301ms
Codice catalogo VARICP9064
Nome del fornitore:  VARIAN
Capillary columns, VF-1301ms
Capillare, VF-1301ms, 1,50 µm, 0,53 mm, 30 m
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
VF-1301ms ultra-low-bleed thin film columns have a similar selectivity to VF-624ms and are suitable for the analysis of semivolatile organic solvents, as well as PCBs and pesticides.
  • Mid polarity
  • Low bleed
  • Enhanced selectivity for USP 467 eliminates co-elution of benzene and 1,2-dichloroethane
Specifiche
  • Formato della colonna:
    Capillare
  • Spessore dello strato:
    1,50 µm
  • Ø int.:
    0,53 mm
  • Lunghezza:
    30 m
  • Seq:
    04
  • Fase:
    VF-1301ms