O-Ring seals for flat flanges
Flange piatte DN 60
Codice catalogo LENZ06248206
Nome del fornitore: Lenz Laborglas
Vai a
Product Details & Documents
Silicone or Silicone PTFE-coated.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Seals for flat flanges LF 60-200.
Specifiche
- Per:Flange piatte DN 60
- Seq:05