Orders LinkContactUsLinkComponent
RNase A
RNase A
5 mL
Codice catalogo AC118
Nome del fornitore:   OMEGA BIO-TEK
RNase A
Codice catalogo AC118
Nome del fornitore:  OMEGA BIO-TEK
Numero CAS:  
RNase A
5 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 239.00
Log in per disponibilità
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Ribonuclease A (RNase A) is endonuclease-free and quality controlled for use in plasmid purification procedures for digestion of RNA.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 mL
  • Cat. No.:
    AC118
  • Nome dell'enzima:
    RNase A
  • Concentrazione:
    25 mg/ml