Sample cuvettes
Sample cell, 25 mm, 60 mm, 5/10 ml, 10 mm, Plastica
Codice catalogo HACH4165802
Nome del fornitore: Hach
Vai a
Product Details & Documents
These high range sample cuvettes are designed for use with all spectrophotometers.
Suitable for chlorine applications.
Specifiche
- Ø est:25 mm
- Cammino ottico:10 mm
- Volume:5/10 ml
- Materiale finestra:Plastica
- Descrizione:Sample cell
- Altezza:60 mm
- Seq:73