Sample cuvettes
Cellula con tappo, 17,5 ml, 50 mm, Quarzo
Codice catalogo 705-0575
Nome del fornitore: Hach
Vai a
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifiche
- Cammino ottico:50 mm
- Volume:17,5 ml
- Materiale finestra:Quarzo
- Descrizione:Cellula con tappo
- Seq:20